64258
Dimethyl methylphosphonate
purum, ≥97.0% (GC)
Sinónimos:
Dimethoxymethyl phosphine oxide, Fyrol DMMP, Methanephosphonic acid dimethyl ester, NSC 62240, Reoflam DMMP
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Nivel de calidad
grado
purum
Ensayo
≥97.0% (GC)
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refracción
n20/D 1.413 (lit.)
n20/D 1.413
bp
181 °C (lit.)
densidad
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphonate
cadena SMILES
COP(C)(=O)OC
InChI
1S/C3H9O3P/c1-5-7(3,4)6-2/h1-3H3
Clave InChI
VONWDASPFIQPDY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Used as a chemical agent simulant for testing of protective performance of PSS membranes and functionalized sorbent membranes
Reactant for photocatalytic oxidation
Additive for synthesis of:
- Flame retardant high phosphorous containing unsaturated polyester resin
- UV-cured epoxy acrylate / microencapsulated phase change material
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
69 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?