Merck
63660
Supelco
(−)-Menthol
analytical standard
Sinónimos:
(1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, 5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H20O
Número de CAS:
Peso molecular:
156.27
Beilstein:
1902293
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
actividad óptica
[α]20/D −50±1°, c = 10% in ethanol
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
~43 °C
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
Clave InChI
NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
Descripción general
(-)-Menthol is a cyclic terpene alcohol that occurs in mentha species.It is responsible for their distinctive odor and flavor.
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: mentha
Agente de resolución para ácidos, aplicaciones recientes incluyen; transformación de malonatos por cristalización inducida asimétrica; Chiral auxiliary
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
94 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Menthol: a refreshing look at this ancient compound
Patel T, et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 57(5), 873-878 (2007)
J.-M. Brunel et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58, 7313-7313 (1993)
N. Katagiri et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53, 227-227 (1988)
Ariane Leite Rozza et al.
PloS one, 9(1), e86686-e86686 (2014-01-28)
The aim of this research was to investigate the anti-apoptotic, antioxidant and anti-inflammatory properties of menthol against ethanol-induced gastric ulcers in rats. Wistar rats were orally treated with vehicle, carbenoxolone (100 mg/kg) or menthol (50 mg/kg) and then treated with
G. Solladie et al.
Synthesis, 173-173 (1987)