M2772
Menthol
99%
Sinónimos:
2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, Hexahydrothymol
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.8 mmHg ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
99%
bp
216 °C (lit.)
mp
34-36 °C (lit.)
densidad
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
cadena SMILES
CC(C)C1CCC(C)CC1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3
Clave InChI
NOOLISFMXDJSKH-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... TRPA1(8989) , TRPM8(79054)
Aplicación
- to test its antifungal susceptibility
- to determine its efficacy as an anesthetic in fish
- to activate transient receptor potential cation channel (TRPM8)
- as an odorant for measuring sniffing dynamics
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
204.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
96 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?