63406
Methyl malonyl chloride
purum, ≥97.0% (AT)
Sinónimos:
Methyl chloroformylacetate
About This Item
Productos recomendados
grade
purum
Quality Level
assay
≥97.0% (AT)
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
n20/D 1.432
bp
57-59 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.273 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
acyl chloride
ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)CC(Cl)=O
InChI
1S/C4H5ClO3/c1-8-4(7)2-3(5)6/h2H2,1H3
InChI key
UTBCRHAMJFMIIR-UHFFFAOYSA-N
Application
Caution
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
176.0 °F - closed cup
flash_point_c
80 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
Photometric determination with Cuprizon subsequent to acid mineralisation
Determinación fotométrica con Cuprizon posterior a mineralización ácida
Determinación fotométrica con Cuprizon posterior a mineralización ácida
Determinación fotométrica con Cuprizon posterior a mineralización ácida