Merck
164011
Sigma-Aldrich
Methyl 3-chloro-3-oxopropionate
97%
Sinónimos:
Methyl malonyl chloride, Methyl chloroformylacetate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OCOCH2COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
136.53
Beilstein:
1754078
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.432 (lit.)
bp
57-59 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
1.273 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
ester
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC(=O)CC(Cl)=O
InChI
1S/C4H5ClO3/c1-8-4(7)2-3(5)6/h2H2,1H3
Clave InChI
UTBCRHAMJFMIIR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Methyl 3-chloro-3-oxopropionate reacts with 4-cyano-1,1′-biphenyl derivatives bearing ω-hydroxyalkyl substituents to yield liquid-crystalline linear malonates and cyanoacetates.
Aplicación
Methyl 3-chloro-3-oxopropionate was used as a reagent in the synthesis of resin-bound 4-tosyl quinolinone, 1-anthracen-9-ylmethyl 3-methyl 2,2-dimethylmalonate and 1-(4-(3,5-dihydropyren-1-yl)butyl)-3-methyl 2,2-dimethylmalonate.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
176.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
80 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Solvent-free microwave-assisted Bingel reaction in carbon nanohorns.
Economopoulos SP, et al.
Journal of Materials Chemistry, 19(39), 7326-7331 (2009)
A general solid phase synthesis of 4-substituted quinolinones via Pd-catalyzed cross coupling.
Xu C, et al.
Tetrahedron Letters, 47(28), 4885-4888 (3006)
Katharina C Kress et al.
Beilstein journal of organic chemistry, 8, 371-378 (2012-04-18)
4-Cyano-1,1'-biphenyl derivatives bearing ω-hydroxyalkyl substituents were reacted with methyl 3-chloro-3-oxopropionate or cyanoacetic acid, giving liquid-crystalline linear malonates and cyanoacetates. These compounds formed monotropic nematic phases at 62 °C down to ambient temperature upon cooling from the isotropic liquid. The mesomorphic