63036
Magnesium chloride solution
BioUltra, for molecular biology, ~0.025 M in H2O
About This Item
Productos recomendados
grado
for molecular biology
Nivel de calidad
Línea del producto
BioUltra
concentración
~0.025 M in H2O
impurezas
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.0002% total nitrogen (N)
pH
5.0-7.0 (25 °C)
trazas de anión
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
trazas de catión
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤1000 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
Absorción UV
λ: 260 nm Amax: 0.03
λ: 280 nm Amax: 0.03
cadena SMILES
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clave InChI
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Envase
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)