Key Documents
1.05833
Supelco
Cloruro de magnesio hexahydrate
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Magnesium dichloride
About This Item
Fórmula lineal:
MgCl2 · 6H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
203.30
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
232-094-6
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
99.0-102.0% (complexometric)
form
solid
potency
8100 mg/kg LD50, oral (Rat)
composition
Water, 51-55%
impurities
≤0.005% Insoluble matter
pH
4.5-7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
117 °C (decomposition)
anion traces
bromide (Br-): ≤0.05%
nitrate (NO3-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Al: ≤0.0002%
As: ≤0.0002%
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.003%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.001%
Mn: ≤5 ppm
N: ≤0.0002%
NH4+: ≤0.002%
Na: ≤0.001%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI key
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Preparación y optimización de un sistema de administración de medicamentos basado en hidrotalcita de MgAI inmovilizada con cloruro de berberina: en este estudio se investiga la preparación y la optimización de un sistema de administración de medicamentos utilizando hidrotalcita de MgAI inmovilizada con cloruro de berberina. El cloruro de magnesio hexahidratado está involucrado en la síntesis de la hidrotalcita, que desempeña un papel crucial en la estabilización y la liberación controlada del cloruro de berberina. Esta investigación proporciona información sobre las posibles aplicaciones del cloruro de magnesio hexahidratado en el desarrollo de sistemas avanzados de administración de medicamentos, destacando su importancia en las formulaciones farmacéuticas (Djebbi et al., 2016).
Linkage
Sustituye a: MX0045; MX0045-1; MX0045-2; MX0045-4; MX0045-20
Analysis Note
Valoración (complexométrico): 99,0 - 101,0 %
Identidad: conforme
Aspecto de la disolución: pasa la prueba
Materia insoluble: ≤ 0,005 %
Valor de pH (5 %; agua): 5,0- 6,5
Acidez o alcalinidad: pasa la prueba
Bromuros (Br): ≤ 0,05 %
Nitratos (NO₃): ≤ 0,001 %
Fosfatos (PO₄): ≤ 5 ppm
Sulfatos (SO₄): ≤ 0,002 %
Nitrógeno total (N): ≤ 0,0002 %
Metales pesados (ACS): ≤ 5 ppm
Metales pesados (como Pb): ≤ 0,0005 %
Al (Aluminio): ≤ 0,0002 %
As (Arsénico): ≤ 0,0002 %
Ba (Bario): ≤ 0,002 %
Ca (Calcio): ≤ 0,003 %
Cu (Cobre): ≤ 0,0005 %
Fe (Hierro): ≤ 5 ppm
K (Potasio): ≤ 0,001 %
Mn (Manganeso): ≤ 5 ppm
Na (Sodio): ≤ 0,001 %
NH₄ (Amonio): ≤ 0,002 %
Pb (Plomo): ≤ 0,0005 %
Sr (estroncio): ≤ 0,005 %
Agua: 55,0 - 55,0 %
Se ajusta a ACS, ISO, React. Ph Eur
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c