P2192
10X PCR Buffer
Optimized for routine PCR with MgCl2 included
Sinónimos:
PCR Buffer Solution, PCR Reaction Buffer
Formulario
liquid
envase
vial of 1.5 mL
color
colorless
aplicaciones
agriculture
actividad extraña
DNase, RNase, none detected
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Aplicación
- for the amplification of viral DNA
- to amplify genomic DNA to study the methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) gene mutations in attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) individuals
- to amplify 16S-23S rRNA gene internal transcribed spacer (ITS) from Bacillus sp.
Características y beneficios
- Standalone buffer
- Compatible with JumpStart™ Taq DNA Polymerase (D9307), Taq DNA Polymerase from Thermus aquaticus (D1806), and REDTaq® Genomic DNA Polymerase (D8312)
Componentes
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
Protocol using antibody mediated hot start polymerase with a red dye for easy gel loading. Method has short activation period (<1min), and results in higher yields and more specificity over standard PCR methods.