The molecular weight of this hydrated gentamycin sulfate has not been determined. Gentamycin is a mixture of 3 major forms designated as C1, C1a, and C2. The published molecular weight and molecular formula of each is as follows:
Molecular Weight (free base) & Formula
Gentamicin C1 = 477.6, C21H43N5O7
Gentamicin C2 = 463.6, C20H41N5O7
Gentamicin C1a = 449.5, C19H39N5O7
46305
Gentamicin sulfate salt hydrate
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
Gentamycin sulfate salt hydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
VETRANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
-
What is the molecular weight of this compound?
1 answer-