457078
1-Pyrenebutyric acid N-hydroxysuccinimide ester
95%
Sinónimos:
N-Hydroxysuccinimidyl Pyrenebutanoate; 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 4-(pyren-1-yl)butanoate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
powder, crystals or chunks
composición
Carbon: 70.7-78.9%
técnicas
titration: suitable
color
faint beige
mp
132-136 °C (lit.)
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
O=C(CCCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34)ON5C(=O)CCC5=O
InChI
1S/C24H19NO4/c26-20-13-14-21(27)25(20)29-22(28)6-2-3-15-7-8-18-10-9-16-4-1-5-17-11-12-19(15)24(18)23(16)17/h1,4-5,7-12H,2-3,6,13-14H2
Clave InChI
YBNMDCCMCLUHBL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?