422096
AmberChrom™ 50WX4 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 100-200 mesh
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Dowex 50WX4 hydrogen form, hydrogen form, 100-200 mesh
descripción
cross-linkage 4%
Nivel de calidad
Formulario
beads
humedad
64-72%
técnicas
LPLC: suitable
Matriz
styrene-divinylbenzene (gel)
grupo activo de la matriz
sulfonic acid functional group
tamaño de partícula
100-200 mesh
capacidad
1.1 meq/mL by wetted bed volume
técnica de separación
cation exchange
cadena SMILES
C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
Clave InChI
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- to investigate the effect of particle size on drug loading and release profiles
- for the conversion of D,L-Glyceraldehyde 3-phosphate diethyl acetal (barium salt) on treatment with boiling water to free aldehyde D,L-glyceraldehyde 3-phosphate
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?