Merck
217425
Supelco
AmberChrom 1X8 Ion Exchange Resin
chloride form, 100-200 mesh
Sinónimos:
Resina de intercambio iónico Dowex 1X8-200
About This Item
Fórmula lineal:
(C10H12 · C10H10 · C8H8 · C3H9N)X
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
SB.52
product name
AmberChrom 1x8 chloride form, chloride form, 100-200 mesh
Quality Level
description
cross-linkage 8%
form
beads
crosslinking
8 % cross-linked
parameter
66 °C OH- form max. temp.
moisture
39-45%
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix active group
quaternary ammonium
particle size
100-200 mesh
operating pH
0-14
capacity
1.2 meq/mL by wetted bed volume
separation technique
anion exchange
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8.C3H9N/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4(2)3/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-3H3
InChI key
HADXLRSCRPYPJJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Dowex 1X8 es una resina de intercambio aniónico muy básica que se utiliza como absorbente en la extracción en fase sólida. Se utiliza en la cromatografía de intercambio de aniones para la separación.
Application
La forma cloruro de Dowex 1X8 se utilizó para el procedimiento de separación mediante cromatografía Dowex.
Resina de intercambio aniónica fuertemente básica (tipo I) para el procesamiento químico fino; cumple los requisitos de la normativa 21 CFR 173,25 de la FDA sobre aditivos alimentarios.
Features and Benefits
aniónico fuertemente básica.
Other Notes
Esta resina de intercambio iónico no ha sido previamente procesada ni lavada. Sugerimos su tratamiento y lavado previo.
Legal Information
Amberchrom is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)