279544
1-Propanol
anhydrous, 99.7%
Sinónimos:
Alcohol propílico
About This Item
Productos recomendados
grade
anhydrous
Quality Level
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
assay
99.7%
form
liquid
autoignition temp.
700 °F
expl. lim.
13.7 %
impurities
<0.005% water
evapn. residue
<0.0003%
refractive index
n20/D 1.384 (lit.)
pH
8.5 (20 °C, 200 g/L)
bp
97 °C (lit.)
mp
−127 °C (lit.)
density
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
related product
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
71.6 °F - closed cup
flash_point_c
22 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?