Documentos clave
1.00996
Supelco
1-Propanol
EMPLURA®
Sinónimos:
1-Propanol, n-Propyl alcohol, Propan-1-ol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H8O
Número de CAS:
Peso molecular:
60.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número índice de la CE:
200-746-9
NACRES:
NA.21
Ensayo:
≥99% (GC)
bp:
96.5-98 °C/1013 hPa
presión de vapor:
19 hPa ( 20 °C)
presión de vapor
19 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPLURA®
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
360 °C
lim. expl.
2.1-19.2 % (v/v)
impurezas
≤0.002% Free acid (as propionic acid)
≤0.1% Methanol (GC)
≤0.2% Water
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
96.5-98 °C/1013 hPa
mp
-127 °C
temperatura de transición
flash point 15 °C
densidad
0.80 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OCCC
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
Clave InChI
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Aplicación
  • Noncontact In Situ Multidiagnostic NMR/Dielectric Spectroscopy: The study discusses the application of 1-Propanol in developing noncontact diagnostic techniques, beneficial for chemists and material scientists involved in analytical and diagnostic methodologies (Morais et al., 2024).
Nota de análisis
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Free acid (as propionic acid): ≤ 0.002 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.803 - 0.804
Methanol (GC): ≤ 0.1 %
Readily carbonizable substances: conforms
Water: ≤ 0.20 %
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
22 °C - closed cup