17934
Hydrogen chloride solution
~1.25 M in ethanol, for GC derivatization, LiChropur™
Sinónimos:
Hydrochloric acid in ethanol
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Hydrogen chloride – ethanol solution, ~1.25 M HCl, for GC derivatization, LiChropur™
grado
for GC derivatization
Nivel de calidad
Formulario
liquid
calidad
LiChropur™
idoneidad de la reacción
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
concentración
~1.25 M HCl
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
densidad
0.825 g/mL at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Clave InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
60.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
16 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?