There is no information providedThe absence of information may be due to the chemical's concentration falling below the reporting threshold or being considered proprietary.
1.00327
Hydrogen chloride solution
in ethanol, for microscopy
Sinónimos:
Hydrogen chloride – ethanol solution, Hydrogen chloride solution, Hydrochloric acid in ethanol
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Hydrogen chloride solution, in ethanol, for microscopy
Nivel de calidad
Formulario
liquid
DIV
for in vitro diagnostic use
técnicas
microbe id | staining: suitable
pH
1.0 (20 °C in H2O)
temperatura de transición
flash point 21 °C
densidad
0.90 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Clave InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Pretreatment of the specimens with Sputofluol™ dissolves the bacteria from the surrounding viscid sputum and cell material. It is an IVD and CE registered product and can be applied for diagnostical purposes. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
69.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
21 °C
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Visión de conjunto de la ciencia y la práctica de la bacteriología en el diagnóstico clínico. Más información sobre la aplicación de colorantes convencionales y especiales para el análisis microscópico.
Visión de conjunto de la ciencia y la práctica de la bacteriología en el diagnóstico clínico. Más información sobre la aplicación de colorantes convencionales y especiales para el análisis microscópico.
An overview of the science and practice of bacteriology in clinical diagnostics. Learn more about the application of standard and special stains for microscopic analysis.
Visión de conjunto de la ciencia y la práctica de la bacteriología en el diagnóstico clínico. Más información sobre la aplicación de colorantes convencionales y especiales para el análisis microscópico.
-
please provide the concentration of hydrochloric acid within product 1.00327.1000
1 answer-