14795
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,8-naphthalenediamine
purum, ≥99.0% (NT)
Sinónimos:
1,8-Bis(dimethylamino)naphthalene, DMAN, Proton-sponge®
About This Item
Productos recomendados
grade
purum
Quality Level
assay
≥99.0% (NT)
form
solid
mp
45-49 °C
functional group
amine
SMILES string
CN(C)c1cccc2cccc(N(C)C)c12
InChI
1S/C14H18N2/c1-15(2)12-9-5-7-11-8-6-10-13(14(11)12)16(3)4/h5-10H,1-4H3
InChI key
GJFNRSDCSTVPCJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?