Merck
105139
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,6-hexanediamine
99%
Sinónimos:
1,1,8,8-Tetramethyl-1,8-diazaoctane, 1,6-Bis(dimethylamino)hexane, 2,9-Dimethyl-2,9-diazadecane, N ,N ,N ′,N ′-Tetramethylhexylenediamine, Hexamethylenebis(dimethylamine), N 1 ,N 1 ,N 6 ,N 6 -Tetramethyl-1,6-hexanediamine
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2N(CH2)6N(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
172.31
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Nivel de calidad
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.4359 (lit.)
bp
209-210 °C (lit.)
densidad
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CN(C)CCCCCCN(C)C
InChI
1S/C10H24N2/c1-11(2)9-7-5-6-8-10-12(3)4/h5-10H2,1-4H3
Clave InChI
TXXWBTOATXBWDR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,6-hexanediamine (TMHDA)can be used as an aminating agent to prepare anion exchange membranes for solidalkaline fuel cells. It provides cationic groups for better anionic conductivityand acts as a cross-linking agent to enhance dimensional stability. Theaddition of TMHDA combines functionalizing and crosslinking processes into asingle step.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
74 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Volkan Şahin et al.
Nanoscale, 12(30), 16292-16304 (2020-07-29)
Understanding the chemical mechanism of crystal nucleation at the molecular level is crucial for the design of architectural structures of valuable materials in the future. In this study, it has been revealed that amorphous silicate precursors, which play a role
Lingqian Meng et al.
ChemCatChem, 9(20), 3942-3954 (2017-12-05)
The influence of framework substituents (Al