12302
Ammonium iron(III) oxalate trihydrate
≥98%
Sinónimos:
Ammonium ferric oxalate, Iron ammonium oxalate
About This Item
Productos recomendados
assay
≥98%
form
solid
density
1.78 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
functional group
carboxylic acid
SMILES string
N.N.N.O.O.O.OC(=O)C(=O)O[Fe](OC(=O)C(O)=O)OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/3C2H2O4.Fe.3H3N.3H2O/c3*3-1(4)2(5)6;;;;;;;/h3*(H,3,4)(H,5,6);;3*1H3;3*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChI key
LVWHKVQBJNDDEL-UHFFFAOYSA-K
General description
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?