381446
Iron(III) oxalate hexahydrate
Sinónimos:
Ferric oxalate hexahydrate
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder and chunks
Nivel de calidad
concentración
22-25% Fe (by Na2S2O3, titration)
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.O=C1O[Fe](OC1=O)OC(=O)C(=O)O[Fe]2OC(=O)C(=O)O2
InChI
1S/3C2H2O4.2Fe.6H2O/c3*3-1(4)2(5)6;;;;;;;;/h3*(H,3,4)(H,5,6);;;6*1H2/q;;;2*+3;;;;;;/p-6
Clave InChI
FWXIZVVTJVNNRX-UHFFFAOYSA-H
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
From Form to Function: Molding Porous Materials in Three Dimensions by Colloidal Crystal Templating
From Form to Function: Molding Porous Materials in Three Dimensions by Colloidal Crystal Templating
From Form to Function: Molding Porous Materials in Three Dimensions by Colloidal Crystal Templating
From Form to Function: Molding Porous Materials in Three Dimensions by Colloidal Crystal Templating