Merck
09663
Sigma-Aldrich
3-(Hydroxymethyl)benzonitrile
≥98.0% (GC)
Sinónimos:
3-Cyanobenzyl alcohol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7NO
Número de CAS:
Peso molecular:
133.15
Beilstein/REAXYS Number:
3235555
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
functional group
hydroxyl
nitrile
SMILES string
OCc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H7NO/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4,10H,6H2
InChI key
PCOFIIVWHXIDGT-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
228.2 °F - closed cup
flash_point_c
109 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)