Merck
09193
Sigma-Aldrich
4-Amino-L-phenylalanine hydrochloride
≥96.0% (calc. on dry substance, AT)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H12N2O2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
216.66
Beilstein:
3657715
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥96.0% (calc. on dry substance, AT)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]20/D +8.7±0.5°, c = 1% in acetic acid: water (4:1)
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
pérdida
≤5.0% loss on drying
color
white to faint beige
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Cl.N[C@@H](Cc1ccc(N)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H12N2O2.ClH/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13;/h1-4,8H,5,10-11H2,(H,12,13);1H/t8-;/m0./s1
Clave InChI
ISCZSPZLBJLJGO-QRPNPIFTSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)