360279
4-Nitro-L-phenylalanine monohydrate
98%
Sinónimos:
(S)-2-Amino-3-(4-nitrophenyl)propanoic acid hydrate
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
optical activity
[α]25/D +6.8°, c = 1.3 in 3 M HCl
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
245-251 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
O.N[C@@H](Cc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H10N2O4.H2O/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(4-2-6)11(14)15;/h1-4,8H,5,10H2,(H,12,13);1H2/t8-;/m0./s1
InChI key
OLZDHJRNUIXKLU-QRPNPIFTSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?