07655
2-(Methylthio)pyridine
≥95.0% (HPLC)
Sinónimos:
Methyl 2-pyridyl sulfide
Quality Level
assay
≥95.0% (HPLC)
refractive index
n20/D 1.570
density
1.12 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
thioether
SMILES string
CSc1ccccn1
InChI
1S/C6H7NS/c1-8-6-4-2-3-5-7-6/h2-5H,1H3
InChI key
VLQBSKLZRSUMTJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?