679445
3-(Bromomethyl)phenylboronic acid
90%
About This Item
Productos recomendados
assay
90%
form
solid
mp
224-228 °C
functional group
bromo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OB(O)c1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C7H8BBrO2/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4,10-11H,5H2
InChI key
ATRFDLFMCLYROQ-UHFFFAOYSA-N
General description
May contain varying amounts of anhydride
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?