359173
Tetrabutylammonium nitrate
97%
Sinónimos:
N,N,N-Tributyl-1-butanaminium nitrate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
impurezas
<3% tetrabutylammonium chloride
mp
116-118 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+]([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.NO3/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2-1(3)4/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
Clave InChI
QHOKENWFMZXSEU-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?