Merck
05320590
p-Anisaldehyde
primary reference standard
Sinónimos:
4-Methoxybenzaldehyde, Aubépine
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H4CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
136.15
Beilstein:
471382
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
primary reference standard
densidad de vapor
4.7 (vs air)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
HWI
índice de refracción
n20/D 1.573 (lit.)
bp
248 °C (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
densidad
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
food and beverages
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H]C(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
Clave InChI
ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Aplicación
Reference standard in the analysis of herbal medicinal products.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
240.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
116 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)