Documentos clave
04887
Supelco
Redox standard
124 mV
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
descripción
redox potential: 124 mV ±5 mV, 25°C
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
environmental
pharmaceutical
Formato
mixture
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
This Redox standard has a potential of 124 mV ±5 mV. It refers to the potential of the platinum electrode versus the Ag/AgCl reference electrode in 3M potassium chloride.
Aplicación
Redox standard acts as a control standard rather than a calibration standard which controls the functionality of the sensing and reference electrodes.
Características y beneficios
  • Broad range of values
  • Very high specifications (±5mV)
  • Detailed safety data sheet (SDS) available
  • Certified with proven verifiable accuracy and uncertainty of measurement
  • Guaranteed stability throughout its entire shelf life
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)