40661
Redox standard
200 mV
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
descripción
redox potential: 200 mV ±5 mV, 25°C
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
environmental
pharmaceutical
Formato
mixture
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Broad range of values
- Very high specifications (±5mV)
- Detailed safety data sheet (SDS) available
- Certified with proven verifiable accuracy and uncertainty of measurement
- Guaranteed stability throughout its entire shelf life
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?