Patrones para propiedades fisicoquímicas
La medición de las propiedades fisicoquímicas de una sustancia es importante para determinar su identidad y pureza. Hay una necesidad rápidamente creciente de que los laboratorios produzcan datos analíticos de gran calidad, lo que se logra con un nivel avanzado de precisión en la calibración de los equipos de laboratorio utilizando patrones analíticos.
Explore entre una amplia selección de patrones y materiales de referencia certificados (CRM) para muchos parámetros analíticos, como:
Además, nuestra cartera cuenta con patrones petroquímicos que se utilizan mucho en la calibración de instrumentos de laboratorio utilizados en pruebas del petróleo y productos derivados. Estos patrones incluyen patrones de nubes de puntos, patrones de punto de anilina, patrón de número de cetano, patrones CFPP, patrones de destilación, patrones de punto de congelación, patrones de punto de vertido y patrones de punto de humo.
Bibliografía de productos relacionados
- Brochure: Buffer Calibration Standards for pH Measurements
- Brochure: Physical & Chemical Property Standards for Analytical Characterization
High-Quality Certified Reference Materials (CRMs) for Accurate Calibration of Your Equipment
- Technical Datasheet: Certified Reference Materials: Ready-to-use Certipur® buffer solutions in Titripac®
- Flyer: Melting Point Standards
- Brochure: Brighter Titration Titripur®
- Flyer: Titripac® The Clever Packaging Solution
Reducing environmental impact through sustainable design
- Flyer: Calibrate with Accuracy: Physical and Chemical Property Standards
Valoración - Materiales de referencia volumétricos
La determinación precisa del valor es un criterio importante para un análisis de valoración preciso y comparable. Los productos Certipur® para patrones volumétricos incluyen materiales de referencia secundarios de alta pureza para acidimetría, alcalimetría, argentometría, complexometría, yodometría y titulación rédox. Los materiales de referencia volumétricos son la elección perfecta para estandarizar soluciones volumétricas con el fin de producir resultados fiables. Son fabricados y extensamente ensayados en cumplimiento de las partes correspondientes a reactivos de las farmacopeas y medidos con la mayor precisión posible según la ISO/IEC 17025 y la ISO 17034.
Disoluciones de referencia de color
Para la calibración y verificación de los datos analíticos, nuestro portafolio consta de una amplia gama de materiales de referencia certificados para disoluciones de color que cumplen con diversas farmacopeas, como la USP, EP, u otro método de medición del color como APHA.
DBO/DQO, COT
La DBO (demanda bioquímica de oxígeno) es la cantidad de oxígeno consumida por los microorganismos para descomponer la materia orgánica en las aguas residuales. La DQO o demanda química de oxígeno es la medida de la cantidad de oxígeno que se necesitaría para oxidar los contaminantes orgánicos presentes en el agua o en las aguas residuales. El COT (carbono orgánico total) se ha convertido en un parámetro importante utilizado para supervisar los niveles generales de compuestos orgánicos presentes en las aguas residuales en términos de contenido total de carbono.
Para estos análisis, ofrecemos materiales de referencia certificados y estándares de grado analítico como soluciones listas para usar, para fines de calibración, así como materiales de matriz de CRM.
MATERIALES DE REFERENCIA BUFFER pH
Un buffer o tampón es una sustancia química que mantiene constante el pH de una disolución al añadir ácido o base. Las soluciones tampón también son esenciales para mantener la calibración adecuada de los instrumentos de pH. La precisión de las mediciones de pH se ve directamente afectada por los materiales de referencia tampón utilizados durante la calibración. Las soluciones y sustancias tampón de referencia certificadas Certipur® están certificadas según las normas ISO 17034 e ISO/IEC 17025 para brindarle la máxima precisión, confiabilidad y conveniencia, al tiempo que garantiza resultados consistentes y evita costosas repeticiones de los análisis.
En nuestro portafolio de disoluciones tampón, puedes encontrar patrones de referencia de alta calidad para el control y la calibración habituales de sus instrumentos de pH, como sachets de un solo uso, disoluciones listas para usar (coloreadas o no coloreadas) y sustancias tampón puras compatibles con todos los instrumentos de medición del pH.