03668
Ethylenediaminetetraacetic acid copper(II) disodium salt
≥97.0% (calculated on dry substance, RT)
Sinónimos:
(Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid copper(II) disodium salt, Copper disodium ethylenediaminetetraacetate, EDTA copper(II) disodium salt, Edathamil
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥97.0% (calculated on dry substance, RT)
form
powder
impurities
≤15% water
SMILES string
[Na+].[Na+].[Cu++].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Cu.2Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;/q;+2;2*+1/p-4
InChI key
KCFCAUKZKOSSBI-UHFFFAOYSA-J
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?