101036
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
indicator grade
Sinónimos:
PAN
About This Item
Productos recomendados
grado
indicator grade
Nivel de calidad
Formulario
solid
técnicas
titration: suitable
color
green to red, upon chelation with metal
orange-red, as an amorphous solid
yellow, when dissolved in organic solvent
mp
138-141 °C ((280 - 286 °F) - lit)
138-141 °C (lit.)
ε (coeficiente de extinción)
≥15000 at 462-468 nm in methanol at 0.01 g/L
>35,000 at 222-228 nm in methanol at 0.01 g/L
>9,000 at 300-306 nm in methanol at 0.01 g/L
idoneidad
suitable for (Suitable For Use as an Indicator in EDTA Titrations)
cadena SMILES
Oc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccccn3
InChI
1S/C15H11N3O/c19-13-9-8-11-5-1-2-6-12(11)15(13)18-17-14-7-3-4-10-16-14/h1-10,19H/b18-17+
Clave InChI
LLYOXZQVOKALCD-ISLYRVAYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)