1.05217
Copper di-ammonium Titriplex® solution
Cu(NH₄)₂-EDTA 0.1 mol/l
Sinónimos:
Cooper di-ammonium EDTA solution; Cooper di-ammonium ethylenediaminetetraacetic acid solution
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Acid-base reactions
reaction type: Complexometric reactions
concentración
0.1 M
técnicas
titration: suitable
pH
9.7-10.3 ( in H2O)
densidad
1.02 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
15-25°C
Categorías relacionadas
Nota de análisis
pH-value: 9.7 - 10.3
Free EDTA: conforms
Free copper: conforms
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable