00190585
Hypericin
primary reference standard
Sinónimos:
4,5,7,4′,5′,7′-Hexahydroxy-2,2′-dimethylnaphthodianthrone
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
HWI
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cc(O)c4c5c(O)cc(O)c6C(=O)c7c(O)cc(C)c8c1c2c(c34)c(c78)c56
InChI
1S/C30H16O8/c1-7-3-9(31)19-23-15(7)16-8(2)4-10(32)20-24(16)28-26-18(12(34)6-14(36)22(26)30(20)38)17-11(33)5-13(35)21(29(19)37)25(17)27(23)28/h3-6,31-36H,1-2H3
InChI key
BTXNYTINYBABQR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Exact content can be found on the certificate
Application
Other Notes
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)