PHL83528
α-Onocerin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Alpha-onocerin
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](C([H])([H])C([H])([H])[C@@]3([H])C(C([H])([H])C([H])([H])[C@]4([H])[C@]3(C([H])([H])[H])C([H])([H])C([H])([H])[C@@](O[H])([H])C4(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H])=C([H])[H])([H])C(C([H])([H])C2([H])[H])=C([H])[H])(C([H])([H])[H])C([H])([H
InChI
1S/C30H50O2/c1-19-9-13-23-27(3,4)25(31)15-17-29(23,7)21(19)11-12-22-20(2)10-14-24-28(5,6)26(32)16-18-30(22,24)8/h21-26,31-32H,1-2,9-18H2,3-8H3
InChI key
GESZMTVZGWZBPW-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)