05-6470
o-Cresol
SAJ first grade, ≥97.0%
Sinónimos:
2-Methylphenol
About This Item
Productos recomendados
grade
SAJ first grade
vapor density
3.72 (vs air)
vapor pressure
0.3 mmHg ( 20 °C)
assay
≥97.0%
form
powder
autoignition temp.
1110 °F
expl. lim.
1.47 %, 148 °F
availability
available only in Japan
pH
4.5 (25 g/L)
bp
191 °C (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccccc1O
InChI
1S/C7H8O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3
InChI key
QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
177.8 °F - closed cup
flash_point_c
81.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?