52517
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
for GC derivatization, LiChropur™, ≥99.8%
Sinónimos:
HFP, Hexafluoroisopropanol
About This Item
Productos recomendados
grado
for GC derivatization
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.8% (GC)
≥99.8%
calidad
LiChropur™
idoneidad de la reacción
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.275 (lit.)
bp
59 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
densidad
1.596 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H
Clave InChI
BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?