SLHVM33RS
Unidad de filtración Millex®-HV (estéril)
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, PVDF membrane, hydrophilic, medical device
Sinónimos:
disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
About This Item
Productos recomendados
material
PVDF membrane
modified acrylic housing
Quality Level
sterility
sterile; γ-irradiated
product line
Millex®
feature
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL after air purge
hydrophilic
FDA registered
medical device
manufacturer/tradename
Millex®
parameter
≥300 mL/min flow rate at 2.1 bar (30 psi)
10.3 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
diam.
33 mm
filtration area
4.52 cm2
inlet to outlet H
27 mm
volume
100 mL
matrix
Durapore®
pore size
0.45 μm pore size
fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
shipped in
ambient
General description
Application
- Beneficios clínicos: Eliminación de microorganismos, partículas, precipitados y polvos no disueltos de tamaño superior al tamaño nominal de poro de la membrana en disoluciones para uso clínico.
- Farmacia hospitalaria: Clarificación de pequeños volúmenes de proteínas farmacéuticas, agentes de diagnóstico por imágenes, quimioterápicos, disoluciones acuosas o agua durante la preparación de mezclas.
- Atención directa al paciente: Eliminación de partículas de los anestésicos epidurales y otros anestésicos líquidos, así como de las disoluciones de irrigación utilizadas en procedimientos oftálmicos, óticas y otros procedimientos quirúrgicos.
Features and Benefits
- Portamembranas de filtración bidireccional
- Elimina microorganismos, partículas, precipitados y polvos no disueltos de tamaño superior al tamaño nominal de poro de la membrana
- Membrana de filtración de
- fluoruro de polivinilideno (PVDF) de un solo uso, apirógena y atóxica, precintada en una carcasa de copolímero acrílico modificado (MMA)
- Compatible con la mayoría de las disoluciones acuosas
- Marcado CE y registrado en la FDA