SLGVM33RS
Unidad de filtración Millex®-GV (estéril)
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, PVDF membrane, hydrophilic, medical device
Sinónimos:
Millex® (33 mm) Sterile Filter Unit with Durapore® Membrane
About This Item
Productos recomendados
material
PVDF membrane
modified acrylic housing
Quality Level
sterility
sterile; γ-irradiated
product line
Millex®
feature
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL after air purge
hydrophilic
FDA registered
medical device
manufacturer/tradename
Millex®
parameter
≥40 mL/min water flow rate
10.3 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
diam.
33 mm
filtration area
4.52 cm2
inlet to outlet H
27 mm
volume
100 mL
pore size
0.22 μm pore size
fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
shipped in
ambient
Categorías relacionadas
General description
Application
- Beneficios clínicos: Eliminación de microorganismos, partículas, precipitados y polvos no disueltos en las disoluciones de uso clínico de un tamaño superior al tamaño nominal de poro de la membrana..
- Farmacia hospitalaria: Filtración esterilizante o clarificación de pequeños volúmenes de productos farmacéuticos proteicos, agentes para diagnóstico por imagen, quimioterápicos, disoluciones acuosas o agua durante la preparación de mezclas.
- Atención directa al paciente: Esterilización y retirada de partículas de los anestésicos epidurales y de otros anestésicos líquidos, así como de las disoluciones de irrigación utilizadas en procedimientos oftalmológicos, óticos y otros procedimientos quirúrgicos.
Features and Benefits
- Portamembranas de filtración bidireccional
- Elimina microorganismos, partículas, precipitados y polvos no disueltos de tamaño superior al tamaño nominal de poro de la membrana
- Un solo uso, apirógeno y atóxico
- Membrana de fluoruro de polivinilideno (PVDF) precintada en una carcasa de copolímero acrílico modificado (MMA)
- Compatible con la mayoría de las disoluciones acuosas
- Marcado CE y registrado en la FDA
Other Notes
Legal Information
Comparable product