Key Documents
HVHP01300
Millipore
Membrana de filtración Durapore®, 0,45 µm
Durapore®, filter diam. 13 mm, hydrophobic
Sinónimos:
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 0,45 μm
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
PVDF membrane
plain filter
white filter
Quality Level
sterility
non-sterile
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Durapore®
Millipore
parameter
>2.6 mL/min-cm2 water flow rate
20 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
filter diam.
13 mm
thickness
125 μm
gravimetric extractables
0.5%
refractive index
n/D 1.42
matrix
Durapore®
pore size
0.45 μm pore size
75 % porosity
capacity
4 μg/cm2 binding capacity (protein)
bubble point
≥0.6 bar, air with methanol at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: HVHP
Las membranas Durapore® ofrecen caudales y rendimientos elevados, bajos extraíbles y una amplia compatibilidad química. La membrana hidrófila Durapore adsorbe muchas menos proteínas que las membranas de nailon, nitrocelulosa o PTFE.
Características y beneficios
- Disponible en diversos tamaños de poro (en las dos variedades, hidrófila e hidrófoba) para adaptarse a las necesidades de su aplicación
- Las membranas de filtración Durapore presentan muy baja adsorción a proteínas para reducir al mínimo la interacción con su muestra y maximizar la recuperación.
Tipo de filtro: Filtro de membrana
Application
  • Clarificación del aire
  • Filtración de gases y disolventes
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Artículos
Membrane filters for sample preparation and analysis are discussed, emphasizing chemical compatibility and selectivity.
Membrane filters for sample preparation and analysis are discussed, emphasizing chemical compatibility and selectivity.
Membrane filters for sample preparation and analysis are discussed, emphasizing chemical compatibility and selectivity.
Membrane filters for sample preparation and analysis are discussed, emphasizing chemical compatibility and selectivity.