SLHVR33RS
Filtro de jeringa de PVDF Millex™
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Sinónimos:
Filtro de jeringa Millex-HV, Filtro de jeringa de PVDF Durapore®, Filtro de jeringa de PVDF de 0,45 μm.
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PVDF membrane
modified acrylic housing
Nivel de calidad
esterilidad
γ-irradiated
sterile
Línea del producto
Millex™
caducidad
3 yr
Características
hydrophilic
envase
pk of 50
Parámetros
≥300 mL/min water flow rate
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
técnicas
low protein-binding filtration: suitable
sterile filtration: suitable
Diámetro
33 mm
inlet to outlet H
27 mm
volumen
100 mL
color
yellow
Matriz
Durapore®
tamaño de poro
0.45 μm
entrada
tissue culture medium
aqueous solution(s)
punto de burbuja
≥22 psi, water
Adaptador
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Adaptados a una variedad de aplicaciones en función del tipo de membrana, la carcasa y la calificación de validación
- Membranas con bajos niveles de extraíbles y baja absorción para pérdidas mínimas de muestra
- Caudales más rápidos y presiones de funcionamiento más elevadas para mayores requisitos de rendimiento