Key Documents
AB3314P
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-transportador de monocaboxilatos 4
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
MCT4
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SLC16A3(9123)
Specificity
Reconoce el transportador 4 de monocarboxilato (MCT4/MOT4/SLC16A3) de rata. El inmunógeno no muestra homología de secuencia significativa con otros MCT. El MCT4 se expresa predominantemente en el músculo esquelético y otras células con elevada tasa glucolítica, como las células tumores y los glóbulos blancos, lo que sugiere un papel importante en la salida del ácido láctico.
Nota: según la nueva nomenclatura, el antiguo MCT3 se ha reclasificado a MCT4. Consultar Halestrap y Price (1999) Biochem. J. 343:281-299.
REACTIVIDADES DE ESPECIES:
Rata. La secuencia del inmunógeno está 100 % conservada en humanos y ratón, y 78 % conservada en el pollo. No se ha confirmado reactividad con otras especies.
Immunogen
Una secuencia peptídica de 19 aminoácidos cerca del extremo C-terminal del MCT4 de rata/humano/ratón.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
Detección del transportador de monocarboxilato 4 utilizando este anticuerpo anti-transportador 4 de monocarboxilato validado para utilizar en ELISA y WB.
Inmunotransferencia Western: 1-5 mg/ml usando ECL.
ELISA: 1:10  000-1:100 000 utilizando 50-100 ng de péptido control por pocillo.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Canales iónicos y transportadores
Linkage
Sustituye a: AB3546P
Physical form
Inmunoglobulina purificada por afinidad. Líquido en PBS que contiene BSA al 0,1 % y azida sódica al 0,05 %.
Storage and Stability
Conservar a -20°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de 6 meses después de la fecha de recepción. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Jieyun Cao et al.
Journal of pharmacy & pharmaceutical sciences : a publication of the Canadian Society for Pharmaceutical Sciences, Societe canadienne des sciences pharmaceutiques, 20(1), 435-444 (2017-12-19)
Monocarboxylate transporters (MCTs) are involved in the transport of monocarboxylates such as ketone bodies, lactate, and pharmaceutical agents. CD147 functions as an ancillary protein for MCT1 and MCT4 for plasma membrane trafficking. Sex differences in MCT1 and MCT4 have been
A Nagai et al.
Placenta, 31(2), 126-133 (2009-12-22)
Lactate plays an important role as an alternative energy substrate, especially in conditions with a decreased utility of glucose. Proton-coupled monocarboxylate transporters (MCTs) are essential for the transport of lactate, ketone bodies, and other monocarboxylates through the plasma membrane and
Claire Thomas et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 293(4), E916-E922 (2007-07-05)
This study investigated the effects of high-intensity training, with or without induced metabolic alkalosis, on lactate transporter (MCT1 and MCT4) and sodium bicarbonate cotransporter (NBC) content in rat skeletal muscles. Male Wistar rats performed high-intensity training on a treadmill 5
Yasna Contreras-Baeza et al.
The Journal of biological chemistry, 294(52), 20135-20147 (2019-11-14)
Monocarboxylate transporter 4 (MCT4) is an H+-coupled symporter highly expressed in metastatic tumors and at inflammatory sites undergoing hypoxia or the Warburg effect. At these sites, extracellular lactate contributes to malignancy and immune response evasion. Intriguingly, at 30-40 mm, the
Dale Bryant et al.
Scientific reports, 10(1), 13763-13763 (2020-08-15)
Mutations in the SNX14 gene cause spinocerebellar ataxia, autosomal recessive 20 (SCAR20) in both humans and dogs. Studies implicating the phenotypic consequences of SNX14 mutations to be consequences of subcellular disruption to autophagy and lipid metabolism have been limited to