Key Documents
AB19016
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-MMP-9, dominio catalítico
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
Gelatinase B, 92 kDa Type IV Collagenase
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MMP9(4318)
General description
Todas las células dentro de los tejidos están rodeadas por una matriz extracelular (ECM) que proporciona a los tejidos la forma y la estructura. La ECM se está remodelando constantemente y se mantiene una comunicación constante entre las células a través de dicha matriz. Las proteínas secretadas, denominadas metaloproteinasas de matriz (MMP), están implicadas en la modulación de las interacciones de la matriz celular. Las MMP son endopeptidasas de unión al Zn(2+) que degradan varios componentes de la ECM.
Las MMP son enzimas implicadas en los procesos de remodelación tisular normales y patológicos, la cicatrización de heridas, la angiogénesis y la invasión tumoral. La MMP9, también conocida como gelatinasa B, es una enzima secretada que degrada los colágenos intersticiales, tipos I, II y III, y que es producida por los macrófagos alveolares y los granulocitos normales. La expresión de la MMP9 aumenta en las líneas celulares derivadas de linfoma infectadas por el virus de Epstein-Barr y puede ser importante en los carcinomas nasofaríngeos típicamente infiltrantes.
Specificity
No se ha confirmado reactividad con otras especies.
Reconoce las formas MMP-9 por y activa de rata. El anticuerpo también reacciona con la MMP-9 de ratón y la MMP-9 humana; no se han analizado otras especies. No muestra reactividad cruzada con otros miembros de la familia MMP. El anticuerpo se generó utilizando como inmunógeno colagenasa de tipo IV activa de 92 kDa de rata expresada en E. coli (dominio catalítico).
Immunogen
Colagenasa de tipo IV de 92 kDa de rata activa expresada en E. coli (dominio catalítico)
Epítopo: Dominio catalítico
Application
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB):
se utilizó una dilución 1:1000 de un lote anterior.
Inmunoprecipitación:
se utilizó una dilución 1:500 de un lote anterior. La MMP-9 es producida constitutivamente por algunas líneas celulares tumorales (es decir, HT1080, HL60 y U937), pero no en la mayoría de las células y tejidos quiescentes. El éster de forbol TPA estimula la producción de MMP-9 en algunos tipos de células. Los niveles de la MMP-9 en los medios de cultivo (pg/ml) suelen estar por debajo del umbral de detección de la transferencia Western convencional. La enzima se puede concentrar desde los medios de cultivo por cromatografía de afinidad gelatina-agarosa (Goldberg, G.I. et al J. Biol. Chem. 267, 4583-4591. 1992). Esto puede evitar la aparición de una banda falsa de unión de anticuerpos en las proximidades de 68 kDa exhibidas por algunos medios concentrados.
Transferencia Western: 1:2.000. Normalmente se detectan las formas de 98-95 kDa pro y de 92-88 kDa activa, así como productos de degradación en condiciones totalmente reducidas. En condiciones no reducidas pueden detectarse otras bandas debido a TIMP estable en SDS y otros complejos inhibidores. Se recomienda CC069 como control positivo.
Inmunohistoquímica: se utilizó una dilución 1:100 de un lote anterior en tejidos congelados fijados con acetona.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas
Categoría de investigación
Estructura celular
El anticuerpo anti-MMP-9, dominio catalítico, es un anticuerpo contra la MMP-9 para utilizar en IH, IP y WB.
Subcategoría de investigación
MMP y TIMP
Quality
Evaluada habitualmente mediante inmunotransferencia Western en lisados L6.
Análisis mediante inmunotransferencia Western: una dilución 1:1000 de este lote detectó la MMP-9 en 10 µg de lisados L6.
Target description
92 kDa
Linkage
Sustituye a: 04-1150
Physical form
Anticuerpo policlonal de conejo purificado en disolución tampón que contiene PBS con acida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de células HL60, lisado de células U937
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Plasminogen is a joint-specific positive or negative determinant of arthritis pathogenesis in mice.
Raghu, H; Jone, A; Cruz, C; Rewerts, CL; Frederick, MD; Thornton, S; Degen, JL; Flick, MJ
Arthritis & Rheumatology (Hoboken, N.J.) null
Le Thi Anh Hong et al.
Nature communications, 8(1), 533-533 (2017-09-16)
The cystic cavity that develops following injuries to brain or spinal cord is a major obstacle for tissue repair in central nervous system (CNS). Here we report that injection of imidazole-poly(organophosphazenes) (I-5), a hydrogel with thermosensitive sol-gel transition behavior, almost
Fei Yu et al.
Molecular medicine reports, 15(5), 2969-2976 (2017-03-31)
ORMDL sphingolipid biosynthesis regulator 3 (ORMDL3) has been previously implicated in asthma pathogenesis, its effect on airway remodeling remains to be elucidated. The present study examined the expression levels of ORMDL3 in a mouse model of asthma. Mice were divided into
Aparna Karthikeyan et al.
Oncotarget, 9(38), 24950-24969 (2018-06-05)
Glioma tumors constitute a significant portion of microglial cells, which are known to support tumor progression. The present study demonstrates that transforming growth factor-β (TGFβ) signaling pathway in microglia in a glioma environment is involved in tumor progression and pathogenesis.
Ana Peñalver et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 10, 278-278 (2017-09-21)
Lysophosphatidic acid (LPA) is an extracellular lipid mediator that regulates nervous system development and functions acting through G protein-coupled receptors (GPCRs). Here we explore the crosstalk between LPA1 receptor and glutamatergic transmission by examining expression of glutaminase (GA) isoforms in