Documentos clave
AB1286-I
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-transportador de monocaboxilatos 1
from chicken, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Protein IGO1
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
chicken
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat
species reactivity (predicted by homology)
mouse (immunogen homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotype
IgY
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
El transportador de monocarboxilatos 1 (MCT1), también conocido como miembro 1 de la familia 16 de portadores de solutos (SLC16A1), cataliza el transporte rápido a través de la membrana plasmática de muchos monocarboxilatos como el lactato, el piruvato, los oxoácidos de cadena ramificada derivados de leucina, la valina y la isoleucina, y los cuerpos cetónicos acetoacetato, beta-hidroxibutirato y acetato. El transportador de monocarboxilatos 1 se encuentra en la membrana celular, y se expresa ampliamente en células sanas y cancerosas. El transportador de monocarboxilatos 1 está involucrado en la deficiencia sintomática en el transporte de lactato (SDLT).
Specificity
Este anticuerpo reconoce el C-terminal del transportador de monocarboxilatos 1.
Immunogen
Epítopo: C-terminal
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde al extremo C terminal del transportador de monocarboxilatos 1 de rata.
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución1:2 500 de un lote representativo detectó músculo esquelético de rata y tejidos de corteza renal de rata.
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-transportador de monocaboxilatos 1 es un anticuerpo policlonal de pollo muy específico contra el MCT1 y se ha probado en inmunotransferencia Western e IHC (parafina).
Subcategoría de investigación
Neurociencia de la transmisión de señales
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de cerebro de rata.
Análisis mediante inmunotransferencia Western: 0,5 µg/ml de este anticuerpo detectaron el lisado de membranas cerebrales de rata en 10µg de lisado de membranas cerebrales de rata.
Target description
Las bandas se observan a ~44 kDa y ~55 kDa Esta proteína se ha observado a ~47 kDa (Sepponen, K., et al. (2003). Acta Physiol Scand. 177(1):79-86.). Además, esta proteína se ha observado en ~55 kDa en ciertos lisados celulares, excepto en el rumen donde aparecen dos bandas claras en ~47 kDa y ~55 kDa (Koho, N., et al. (2005). Comp Biochem Physiol A Mol Integr Physiol. 141(1):29-34.). También se sabe que está glucosilado (Carpenter, L., et al. (1996). Biochim Biophys Acta. 1279(2):157-163).
Linkage
Sustituye a: AB1286
Physical form
IgY policlonal de pollo purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificado por afinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de membranas cerebrales de rata
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Markus Durst et al.
NMR in biomedicine, 29(8), 1079-1087 (2016-06-28)
Most tumours exhibit a high rate of glycolysis and predominantly produce energy by lactic acid fermentation. To maintain energy production and prevent toxicity, the lactate generated needs to be rapidly transported out of the cell. This is achieved by monocarboxylate
Chang Cao et al.
Current developments in nutrition, 5(4), nzab025-nzab025 (2021-05-04)
The placenta transports iron to the fetus to support growth and development. Mice are commonly used to study placental iron transport. The subcellular locations of transferrin receptor and ferroportin 1 in iron-transporting cells in the mouse placenta have not been
Nigel P Moore et al.
International journal of cell biology, 2016, 2084252-2084252 (2016-11-16)
The distribution of monocarboxylate transporter (MCT) isoforms 1 and 4, which mediate the plasmalemmal transport of l-lactic and pyruvic acids, has been identified in the placentae of rats and rabbits at different ages of gestation. Groups of three pregnant Sprague-Dawley
Chongliang Zhong et al.
Animal nutrition (Zhongguo xu mu shou yi xue hui), 10, 216-222 (2022-07-06)
Urea nitrogen secreted from blood to rumen is a crucial factor shaping the symbiotic relationship between host ruminants and their microbial populations. Passage of urea across rumen epithelia is facilitated by urea transporter B (UT-B), but the long-term regulation of
Gabriel N Valbuena et al.
Molecular neurobiology, 53(4), 2222-2240 (2015-05-13)
Defects in energy metabolism are potential pathogenic mechanisms in amyotrophic lateral sclerosis (ALS), a rapidly fatal disease with no cure. The mechanisms through which this occurs remain elusive and their understanding may prove therapeutically useful. We used metabolomics and stable