Merck
L9393
Sigma-Aldrich
Anti-laminina antibody produced in rabbit
enhanced validation
0.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Laminin Antibody
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
animal, human
enhanced validation
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentration
0.5 mg/mL
technique(s)
dot blot: 1:1,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:30 using human and animal tissues
microarray: suitable
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LAMA1(284217)
mouse ... Lama1(16772)
General description
La laminina es una glucoproteína ubicua del tejido conjuntivo no colagenoso que es un constituyente principal de las membranas basales. Las lamininas son proteínas de la matriz extracelular. El gen LAMA1 (subunidad α 1de la laminina) se ha cartografiado en el cromosoma humano 18p11. El anticuerpo se aísla del antisuero mediante métodos de purificación inmunoespecíficos. El aislamiento específico del antígeno elimina esencialmente todas las proteínas séricas del conejo, entre ellas las inmunoglobulinas que no se unen de manera específica a la laminina.
Specificity
La especificidad de los anticuerpos anti-laminina se determina mediante marcaje inmunofluorescente indirecto de cortes de tejido humano o animal incluidos en parafina y fijados con formalina, y mediante inmunoanálisis por puntos (dot blot). Mediante inmunofluorescencia indirecta el anticuerpo demuestra tinción específica de la membrana basal del tejido humano y animal enzimáticamente desenmascarado. En el inmunoanálisis por puntos, el anticuerpo anti-laminina de conejo reacciona con la laminina pero no con la fibronectina, la vitronectina, el colágeno IV o los tipos A, B y C del sulfato de condroitina. El anticuerpo frente a la laminina aislado por afinidad reaccionará con la laminina procedente de humanos, mamíferos, aves, reptiles y anfibios.
Immunogen
Laminina aislada de la membrana basal del sarcoma de ratón Englebreth Holm-Swarm (EHS).
Application
El anticuerpo anti-laminina de conejo puede utilizarse en inmunohistoquímica para marcar las paredes de los vasos sanguíneos en diferentes especies, para clasificación de varios procesos patológicos que afectan a las membranas basales, identificación del origen de los tumores humanos y su clasificación, y para distinguir entre lesiones invasivas y no invasivas. El anticuerpo puede utilizarse para controlar los niveles de laminina en los líquidos biológicos y para la producción experimental in vivo de lesiones de la membrana basal.
Se determinó una dilución de trabajo de como mínimo 1:1000 mediante inmunoanálisis por puntos utilizando laminina a 50 ng por punto.
Mediante inmunohistología indirecta utilizando tejidos humanos y animales incluidos en parafina y fijados con formalina se determinó una dilución de trabajo de por lo menos 1:25.
Se ha utilizado el anticuerpo anti-laminina en tinción inmunohistoquímica y en inmunohistoquímica.
Biochem/physiol Actions
La LAMA1 (subunidad α 1 de la laminina) está implicada en diversas enfermedades como el cáncer, las infecciones, las enfermedades inflamatorias y los trastornos autoinmunitarios. Mutaciones en LAMA1 provocan displasia cerebelar y quistes con y sin distrofia retiniana. La LAMA1 es también esencial en la formación de la membrana basal y en las primeras etapas de crecimiento del embrión.
Physical form
Disolución en solución salina tamponada con fosfato 0,01 M, pH 7,4, que contiene BSA al 1 % y acida sódica 15 mM.
Storage and Stability
Para su uso continuo, debe conservarse entre 2 y 8 °C durante un máximo de un mes. Para una conservación prolongada, la disolución debe congelarse en alícuotas de trabajo. No se recomienda la congelación y descongelación repetidas o la conservación en congeladores “frost-free”. Si aparece una turbidez ligera tras una conservación prolongada, clarifique mediante centrifugación antes de su uso.
Disclaimer
Salvo que se especifique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Autoimmunity against laminins.
Florea F, et al.
Clinical Immunology (Orlando, Fla.), 39-52 (2016)
Yongchol Shin et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 317(2), C314-C325 (2019-06-13)
Angiogenesis is a process through which new blood vessels are formed by sprouting and elongating from existing blood vessels. Several methods have been used to replicate angiogenesis in vitro, including culturing vascular endothelial cells on Matrigel and coculturing with endothelial
Mutations in LAMA1 Cause Cerebellar Dysplasia and Cysts with and without Retinal Dystrophy
Kimberly AA, et al.
American Journal of Human Genetics, 95(2), 227-234 (2014)
Zui Zhang et al.
Nature communications, 10(1), 3561-3561 (2019-08-10)
Protein corona presents a major obstacle to bench-to-bedside translation of targeted drug delivery systems, severely affecting targeting yields and directing unfavorable biodistribution. Corona-mediated targeting provides a new impetus for specific drug delivery by precisely manipulating interaction modes of functional plasma
Prostatic Intraepithelial Neoplasia in Genetically Engineered Mice
Jae-Hak P, et al.
The American Journal of Pathology, 161(2), 727-735 (2002)