Documentos clave
8.51097
Sigma-Aldrich
6-Azido-hexanoic acid
Novabiochem®
Sinónimos:
6-Azido-hexanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H11N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
157.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
oil
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[N+](=[N-])=NCCCCCC(=O)O
InChI
1S/C6H11N3O2/c7-9-8-5-3-1-2-4-6(10)11/h1-5H2,(H,10,11)
Clave InChI
JCORXJUUSVCJEP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
6-Azido-hexanoic acid is a building block used to introduce a clickable azido group to amino group for use in click chemistry, protein labeling, peptide synthesis, and surface modifications.
Aplicación
Recent applications of 6-azido-hexanoic acid involving click chemistry:
  • In the synthesis of cellulose-based click scaffolds.[1]
  • In the functionalization of a novel ethynylzinc (II) phthalocyanine compound via click chemistry.[2]
  • In the production of peptide microarrays via catalyst-free click chemistry.[3]
Nota de análisis
Colour (visual): colorless to slight yellow to yellow
Appearance of substance (visual): oil
Identity (IR): passes test
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
ADIBO-based ?click? chemistry for diagnostic peptide micro-array fabrication: physicochemical and assay characteristics
Prim D, et al.
Molecules (Basel), 18, 9833-9833 (2013)