Merck
900919
Sigma-Aldrich
Azidoacetic acid NHS ester
Sinónimos:
(2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl) 2-azidoacetate, 1-[(Azidoacetyl)oxy]pyrrolidine-2,5-dione
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6N4O4
Número de CAS:
Peso molecular:
198.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Formulario
powder or crystals
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
disponibilidad
available only in USA
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[N+](=[N-])=NCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C6H6N4O4/c7-9-8-3-6(13)14-10-4(11)1-2-5(10)12/h1-3H2
Clave InChI
FENNDBOWHRZLTQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Azidoacetic acid NHS ester is a simple azido-containing reagent with an N-hydroxysuccinimide (NHS) ester that can be reacted with primary amines at pH 7-9 forming a stable amide bond. The azide allows for chemoselective ligation with an alkyne or cyclooctyne. It is generally used to functionalize amines and amino acids with azidoacetyl groups. It is generally used in click chemistry applications.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Self-react. C
Código de clase de almacenamiento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Click and Pick: Identification of Sialoside Analogues for Siglec?Based Cell Targeting.
Rillahan C D, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 51(44), 11014-11018 (2012)
Tension sensing nanoparticles for mechano-imaging at the living/nonliving interface.
Liu Y, et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(14), 5320-5323 (2013)
Synthetic glycosphingolipids for live-cell labeling.
Dauner M, et al.
Bioconjugate Chemistry, 27(7), 1624-1637 (2016)
In vivo targeting of hydrogen peroxide by activatable cell-penetrating peptides.
Weinstain R, et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(3), 874-877 (2014)
Nanoparticle tension probes patterned at the nanoscale: impact of integrin clustering on force transmission.
Liu Y, et al.
Nano Letters, 14(10), 5539-5546 (2014)
Artículos
Choosing the right crosslinker for your biochemical or bioconjugation research can be challenging. Our selection guide can help you find the perfect match for your applications.
Elegir el reticulante adecuado para su investigación bioquímica o de bioconjugación puede constituir todo un reto. Nuestra guía de selección puede ayudarle a encontrar el encaje perfecto para sus aplicaciones.
Choosing the right crosslinker for your biochemical or bioconjugation research can be challenging. Our selection guide can help you find the perfect match for your applications.
Choosing the right crosslinker for your biochemical or bioconjugation research can be challenging. Our selection guide can help you find the perfect match for your applications.
Ver todo