Merck
Todas las fotos(9)
Key Documents
1.04379
Supelco
n-Heptano
greener alternative
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Heptano
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)5CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
100.20
Beilstein/REAXYS Number:
1730763
MDL number:
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
205-563-8
NACRES:
NB.21
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Level
vapor density
3.5 (vs air)
vapor pressure
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
433 °F
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7 %
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
≤0.0005% Free acid (as CH3COOH)
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤0.01% Water
≤0.1% Aromatic hydrocarbons (as C6H6)
evapn. residue
≤0.001%
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
transition temp
flash point -4 °C
density
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.00001%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
SMILES string
CCCCCCC
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI key
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
General description
Los disolventes de calidad EMSURE son idóneos para un amplio espectro de aplicaciones clásicas de laboratorio y se utilizan a menudo en aplicaciones de laboratorio reguladas y muy exigentes. EMSURE proporciona las mejores y más extensas especificaciones de productos en todo el mundo. Declaramos que nuestra gama EMSURE cumple la normativa ACS, la sección de reactivos de la Farmacopea Europea (React. Ph Eur) y las normas ISO.
Application
El n-heptano se utiliza como:
  • Disolvente en la extracción de hidrocarburos que contienen azufre.
  • Sustrato para la oxidación doble de alcanos de cadena intermedia.
Analysis Note
Pureza (GC): ≥ 99 %
Identidad (IR): conforme
Color: ≤ 10 Hazen
Ácido libre (como CH₃COOH): ≤ 0,0005 %
Densidad (d 20 °C; 20 °C): 0,683 - 0,686
Índice de refracción (n 20/D): 1,387 - 1,388
Intervalo de ebullición (97°C-98°C): ≥ 95 % (v/v)
Hidrocarburos aromáticos (como C₆H₆): ≤ 0,1 %
Compuestos de azufre (como S): ≤ 0,005 %
Sustancias fácilmente carbonizables: conforme
Al (Aluminio): ≤ 0,00001 %
B (Boro): ≤ 0,000002 %
Ba (Bario): ≤ 0,00001 %
Ca (Calcio): ≤ 0,00005 %
Cd (Cadmio): ≤ 0,000005 %
Co (Cobalto): ≤ 0,000002 %
Cr (Cromo): ≤ 0,000002 %
Cu (Cobre): ≤ 0,000002 %
Fe (Hierro): ≤ 0,00001 %
Mg (Magnesio): ≤ 0,00001 %
Mn (Manganeso): ≤ 0,000002 %
Ni (Níquel): ≤ 0,000002 %
Pb (Plomo): ≤ 0,00001 %
Sn (Estaño): ≤ 0,00001 %
Zn (Cinc): ≤ 0,00001 %
Residuos de evaporación: ≤ 0,001 %
Agua: ≤ 0,01 %
Reactivo Ph Eur
Other Notes
Nos hemos comprometido a proporcionarle los productos alternativos más sostenibles, que se adhieran a uno o más de los 12 principios de la química sostenible. El heptano es un disolvente preferible desde el punto de vista medioambiental en comparación con el hexano y, por lo tanto, se alinea con "Disolventes y auxiliares más seguros". Pulse aquí para más información.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 5
1 of 5
In Vitro Double Oxidation of n-Heptane with Direct Cofactor Regeneration
Christina A M et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 1787-1798, 355-355 (2013)
Removal of 2-and 3-methylthiophene from their mixtures with n-heptane using tetrahexylammonium bromide-based deep eutectic solvents as extractive desulfurization agents
Ruth D A et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 125, 172-179 (2018)
Artículos
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
Contenido relacionado
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.