Documentos clave
8.18447
2,2′-Methylenebis(4-methyl-6-tert-butylphenol)
for synthesis
Sinónimos:
2,2′-Methylenebis(4-methyl-6-tert-butylphenol), 2,2′-Methylenebis-(6-tert-butyl-4-methyl-phenol), Bis(3-tert-butyl-2-hydroxy-5-methylphenyl)-methan
About This Item
Fórmula lineal:
(2-(OH)-3-(CH3)3C-5-(CH3)C6H2)2CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
340.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
204-327-1
NACRES:
NA.22
presión de vapor
<1 hPa
Nivel de calidad
Ensayo
≥96.0% (GC)
Formulario
crystals
temp. de autoignición
350 °C
potencia
4880 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
4-7 (20 °C in H2O, aqueous suspension)
mp
125-132 °C (Lit.)
temperatura de transición
flash point 185 °C
solubilidad
practically insoluble 0.007 mg/L
densidad
1.07 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
300 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Oc1c(cc(cc1Cc2c(c(cc(c2)C)C(C)(C)C)O)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C23H32O2/c1-14-9-16(20(24)18(11-14)22(3,4)5)13-17-10-15(2)12-19(21(17)25)23(6,7)8/h9-12,24-25H,13H2,1-8H3
Clave InChI
KGRVJHAUYBGFFP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 125 °C
Melting range (upper value): ≤ 132 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
365.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
185 °C - Pensky-Martens closed cup