Merck
441783
Sigma-Aldrich
Pentaeritritol tetrakis(3,5-di-terc-butil-4-hidroxihidrocinamato)
98%
Sinónimos:
Antioxidante 1010, Irganox 1010, Pentaeritritol tetrakis(3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)propionato)
About This Item
Fórmula lineal:
[HOC6H2[C(CH3)3]2CH2CH2CO2CH2]4C
Número de CAS:
Peso molecular:
1177.63
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
assay
98%
mp
115-118 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)c1cc(CCC(=O)OCC(COC(=O)CCc2cc(c(O)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)(COC(=O)CCc3cc(c(O)c(c3)C(C)(C)C)C(C)(C)C)COC(=O)CCc4cc(c(O)c(c4)C(C)(C)C)C(C)(C)C)cc(c1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C73H108O12/c1-65(2,3)49-33-45(34-50(61(49)78)66(4,5)6)25-29-57(74)82-41-73(42-83-58(75)30-26-46-35-51(67(7,8)9)62(79)52(36-46)68(10,11)12,43-84-59(76)31-27-47-37-53(69(13,14)15)63(80)54(38-47)70(16,17)18)44-85-60(77)32-28-48-39-55(71(19,20)21)64(81)56(40-48)72(22,23)24/h33-40,78-81H,25-32,41-44H2,1-24H3
InChI key
BGYHLZZASRKEJE-UHFFFAOYSA-N
General description
El pentaeritritol tetrakis(3,5-di-terc-butil-4-hidroxihidrocinamato) (PT) es un antioxidante fenólico estéricamente impedido y un termoestabilizador utilizado principalmente para intensificar la resistencia oxidativa y la protección contra la toxicidad de los disolventes. Tiene una temperatura de transición del vidrio de 50 0C y puede recocerse a temperatura ambiente.
Application
El PT puede utilizarse como aditivo para proteger la película de condensador de propileno biaxialmente orientado (BOPP) de la oxidación térmica en la exposición UV. También puede utilizarse como un material estándar para estudiar la pulverización catódica con iones gaseosos [gas-cluster ion sputtering (GCIS)] utilizando microscopia fotoelectrónica de rayos X (XPS) y microscopia de fuerza atómica (AFM).
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Effect of carbon nanotubes on the global aging behavior of beta-nucleated polypropylene random copolymers for absorbers of solar-thermal collectors.
Wallner GM, et al.
Solar Energy (2018)
Upcycling of polypropylene?The influence of polyethylene impurities.
Kamleitner F, et al.
Polym. Eng. Sci., 57(12), 1374-1381 (2017)
Gas-cluster ion sputtering: Effect on organic layer morphology.
Goodwin CM, et al.
Journal of Vacuum Science & Technology. A, Vacuum, Surfaces, And Films, 36(5), 051507-051507 (2018)
J L S Lee et al.
Analytical chemistry, 82(1), 98-105 (2009-12-05)
Cluster ion beams have revolutionized the analysis of organic surfaces in time-of-flight secondary ion mass spectrometry and opened up new capabilities for organic depth profiling. Much effort has been devoted to understanding the capabilities and improving the performance of SF(5)(+)
Effect of UV treatment on the dielectric strength of BOPP capacitor film
Conference Record of the 2006 IEEE International Symposium on Electrical Insulation, 36(5), 314-317 (2006)